Learn More
N-(1-naphtyl)-3-nitrobenzènesulfonamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15434838
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 419559-79-8
Formule moléculaire C16H12N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 328.34
Numéro MDL MFCD01136840
Clé InChI WIFWFLHGNPQTSE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-1-naphthyl-3-nitrobenzenesulfonamide, n-naphthalen-1-yl-3-nitrobenzenesulfonamide, n-1-naphthyl-m-nitrobenzenesulfonamide, n-1-naphthyl-3-nitrobenzenesulfonamide #
CID PubChem 232046
Nom IUPAC N-naphtalène-1-yl-3-nitrobenzènesulfonamide
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)NC1=CC=CC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(1-Naphthyl)-3-nitrobenzenesulfonamide
Couleur Gris
Quantité 100 mg
Beilstein 2768935
Poids de la formule 328.34
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide