Learn More
Chlorhydrate N-(1-benzothien-2-ylméthyle)-N-méthylamine, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10147842
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 849776-43-8
Formule moléculaire C10H12ClNS
Poids moléculaire (g/mol) 213.72
Numéro MDL MFCD03306023
Clé InChI PBEZSHRKTUDPLK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-1-benzothien-2-ylmethyl-n-methylamine hydrochloride, 1-benzo b thiophen-2-yl-n-methylmethanamine hydrochloride, 1-benzothien-2-ylmethyl methylamine hydrochloride, 1-benzothiophen-2-ylmethyl methyl amine hydrochloride, benzo b thiophen-2-ylmethyl-methyl-ammonium chloride, c10h11ns.hcl, benzo b thiophen-2-ylmethyl methylamine, chloride, 1-benzo b thiophen-2-yl ;-n-methylmethanamine hydrochloride, 1-1-benzothiophen-2-yl-n-methylmethanamine-hydrogen chloride 1/1
CID PubChem 16956076
SMILES Cl.CNCC1=CC2=CC=CC=C2S1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(1-Benzothien-2-ylmethyl)-N-methylamine hydrochloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Nom IUPAC 1-(1-benzothiophen-2-yl)-N-méthylméthanamine ; chlorhydrate
Poids de la formule 213.73
Pourcentage de pureté 97%