Learn More
Micronova™ Housse pour serpillière MZone™ FlatMop™
Code produit. 15820510 Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Matériau:
Doublure en polyester texturé, PolySorb, polyester texturé 100 %
PolySorb, polyester texturé 100 %
Polyester texturé, intérieur en mousse d’uréthane, doublure PolySorb, polyester texturé 100 %, intérieur en mousse d’uréthane
Dimensions:
22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in)
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in)
40,6 x 12,7 cm (16 x 5 in), 16 po
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in)
Conditionnement:
24 pièces
50 pièces
Code produit. 15820510
Marque: Micronova™ MZSM1116S
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Requires
Structure QPSL avec poignée STA ou QDSL avec poignée SSU
Ces housses pour serpillières à tête plate à enfiler et à retrait par languette sont parfaites pour le nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces et de tout le matériel de salles blanches. Disponibles dans une variété de tissus pour répondre aux besoins de nettoyage spécifiques.
Les housses pour serpillières Micronova MZone™ FlatMop™ se clipsent sur les adaptateurs à joint pivotant à 360° SlimLine™, qui peuvent être verrouillés à 180° pour un meilleur contrôle du nettoyage. Une variété de tissus qui garantissent une excellente absorbance, un nettoyage efficace et une dispersion des désinfectants pour un nettoyage spécialisé. Disponibles en plusieurs longueurs pour s’adapter à la taille de la surface, du nettoyage du matériel à une grande salle de production.
  • Housses pour serpillières à franges à tête plate à enfiler
  • Glissent sur les adaptateurs sans accessoire
  • Peuvent être facilement retirées en tirant sur la languette Micronova
  • Intérieur en mousse épaisse pour un dépôt / une durée de stabilisation optimale du désinfectant
  • Les intérieurs en mousse d’uréthane de polyester sont entièrement intégrés à un tissu
  • Disponibles dans une variété de tissus pour le nettoyage spécialisé
    • Le polyester à maille lisse NovaPoly — 100 % assure une excellente dispersion des désinfectants
    • PolySorb — 100 % polyester texturé pour éliminer les résidus et disperser le désinfectant
    • Le polyamide non-tissé MegaTex — 100 % est absorbant avec une surface légèrement abrasive
    • Le Polymesh — 100 % polyester avec une couche de maille offre une surface de frottement léger
  • Disponibles en différentes longueurs pour s’adapter à la taille de la surface à nettoyer
    • Les housses de 9 pouces sont parfaites pour les surfaces de taille réduite, les passages, les isolateurs et le matériel
    • Les housses de 14 et 18 pouces sont parfaites pour les sols, les murs, les plafonds et les recoins difficiles d’accès
  • S’adaptent sur les structures en plastique QPSL ou en acier inox QDSL
  • Le joint pivotant tourne à 360°, mais peut être verrouillé à 180° pour un nettoyage plus contrôlé
  • Compatibles avec l’alcool et les désinfectants puissants
  • Lavable pour réutilisation
  • Autoclavables
Spécification
Dimensions 40,6 x 12,7 cm (16 x 5 in), 16 po
Type de produit Flat Head Mop Cover
Couleur Blanc
Longueur (impériale) 16 in
Stérilité Non stérile
Longueur (métrique) 40,6 cm
Autoclavable Autoclavable
Largeur (métrique) 12,7 cm
Largeur (impériale) 5 in
Résistant à Produits chimiques
Jetable Non
Quantité 24/boîte
Instructions d’entretien L’article peut être blanchi et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C.
À utiliser avec (application) Nettoyage et désinfection des surfaces de salles blanches
Color-coded No
Matériau Polyester texturé, intérieur en mousse d’uréthane, doublure PolySorb, polyester texturé 100 %, intérieur en mousse d’uréthane