Learn More
Micronova™ Housse pour serpillière MZone™ FlatMop™
Tous les produits Micronova Produits
Description
Requires
Structure QPSL avec poignée STA ou QDSL avec poignée SSU
Les housses pour serpillières Micronova MZone™ FlatMop™ se clipsent sur les adaptateurs à joint pivotant à 360° SlimLine™, qui peuvent être verrouillés à 180° pour un meilleur contrôle du nettoyage. Une variété de tissus qui garantissent une excellente absorbance, un nettoyage efficace et une dispersion des désinfectants pour un nettoyage spécialisé. Disponibles en plusieurs longueurs pour s’adapter à la taille de la surface, du nettoyage du matériel à une grande salle de production.
- Housses pour serpillières à franges à tête plate à enfiler
- Glissent sur les adaptateurs sans accessoire
- Peuvent être facilement retirées en tirant sur la languette Micronova
- Intérieur en mousse épaisse pour un dépôt / une durée de stabilisation optimale du désinfectant
- Les intérieurs en mousse d’uréthane de polyester sont entièrement intégrés à un tissu
- Disponibles dans une variété de tissus pour le nettoyage spécialisé
- Le polyester à maille lisse NovaPoly — 100 % assure une excellente dispersion des désinfectants
- PolySorb — 100 % polyester texturé pour éliminer les résidus et disperser le désinfectant
- Le polyamide non-tissé MegaTex — 100 % est absorbant avec une surface légèrement abrasive
- Le Polymesh — 100 % polyester avec une couche de maille offre une surface de frottement léger
- Disponibles en différentes longueurs pour s’adapter à la taille de la surface à nettoyer
- Les housses de 9 pouces sont parfaites pour les surfaces de taille réduite, les passages, les isolateurs et le matériel
- Les housses de 14 et 18 pouces sont parfaites pour les sols, les murs, les plafonds et les recoins difficiles d’accès
- S’adaptent sur les structures en plastique QPSL ou en acier inox QDSL
- Le joint pivotant tourne à 360°, mais peut être verrouillé à 180° pour un nettoyage plus contrôlé
- Compatibles avec l’alcool et les désinfectants puissants
- Lavable pour réutilisation
- Autoclavables
Spécification
Spécification
| Dimensions | 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in) |
| Type de produit | Housse pour serpillère à tête plate |
| Couleur | Blanc |
| Longueur (impériale) | 14 in |
| Stérilité | Non stérile |
| Longueur (métrique) | 35,6 cm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Largeur (métrique) | 12,7 cm |
| Largeur (impériale) | 5 in |
| Résistant à | Produits chimiques |
| Afficher plus |