Learn More
Micronova™ Housse pour serpillière irradiée MZone™ FlatMop™.
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 15860510 Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Matériau:
Polyester texturé, intérieur en mousse d’uréthane, doublure PolySorb, polyester texturé 100 %, intérieur en mousse d’uréthane
Dimensions:
22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in)
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in)
40,6 x 12,7 cm (16 x 5 in)
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in)
Conditionnement:
24 pièces
Code produit. 15860510
Marque: Micronova™ MZSM119SIR
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Requires
Structure QPSL avec poignée STA ou QDSL avec poignée SSU
Ces housses pour serpillières à tête plate irradiées, à enfiler et à retrait par languette sont parfaites pour le nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces et de tous les matériels dans les salles blanches, ISO 5 à 9. Disponibles dans une variété de tissus en polyester lisse ou texturé.
Les housses pour serpillières irradiées Micronova MZone™ FlatMop™ se clipsent sur les adaptateurs à joint pivotant à 360° SlimLine™, qui peuvent être verrouillés à 180° pour un meilleur contrôle du nettoyage dans les zones aseptiques, ISO 5 à 9. Une variété de tissus qui garantissent une excellente absorbance, un nettoyage efficace et une dispersion des désinfectants pour un nettoyage spécialisé. Disponibles en plusieurs longueurs pour s’adapter à la taille de la surface, du nettoyage du matériel à une grande salle de production.
  • Housses pour serpillières à tête plate irradiées et à enfiler
  • Glissent sur les adaptateurs sans accessoire
  • Peuvent être facilement retirées en tirant sur la languette Micronova
  • Intérieur en mousse épaisse pour un dépôt / une durée de stabilisation optimale du désinfectant
  • Les intérieurs en mousse d’uréthane de polyester sont entièrement intégrés à un tissu
  • Disponibles dans une variété de tissus pour le nettoyage spécialisé
    • Le polyester à maille lisse NovaPoly — 100 % assure une excellente dispersion des désinfectants
    • PolySorb — 100 % polyester texturé pour éliminer les résidus et disperser le désinfectant
  • Disponibles en différentes longueurs pour s’adapter à la taille de la surface à nettoyer
    • Les housses de 9 pouces sont parfaites pour les surfaces de taille réduite, les passages, les isolateurs et le matériel
    • Les housses de 14 et 18 pouces sont parfaites pour les sols, les murs, les plafonds et les recoins difficiles d’accès
  • S’adaptent sur les structures en plastique QPSL ou en acier inox QDSL
  • Le joint pivotant tourne à 360°, mais peut être verrouillé à 180° pour un nettoyage plus contrôlé
  • Compatibles avec l’alcool et les désinfectants puissants
  • Irradiation aux rayons gamma pour les zones et équipements aseptiques
  • Lavable pour réutilisation
  • Autoclavables
Spécification
Dimensions 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in)
Type de produit Housse pour serpillère à tête plate irradiée
Couleur Blanc
Longueur (impériale) 9 in
Stérilité Stérile
Longueur (métrique) 22,9 cm
Autoclavable Autoclavable
Largeur (métrique) 12,7 cm
Largeur (impériale) 5 in
Résistant à Produits chimiques
Jetable Non
Quantité 24/boîte
Instructions d’entretien L’article peut être blanchi et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C.
À utiliser avec (application) Nettoyage et désinfection des surfaces de salles blanches
Color-coded No
Matériau Polyester texturé, intérieur en mousse d’uréthane, doublure PolySorb, polyester texturé 100 %, intérieur en mousse d’uréthane