Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Pompe à vide à membrane pour utilisation en chimie sèche MZ2C NT
Convient à de nombreuses applications de laboratoire, notamment l’évaporation rotative, la concentration centrifuge, le séchage de gel, la filtration sous vide, l’extraction en phase solide et bien d’autres
Marque: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20732300
1882.31 EUR valable jusqu'au 2024-12-15
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Élimine la nébulisation, la manipulation et l’élimination de l’huile contaminée associée aux pompes rotatives à ailettes.
- Ultravide : 5 Torr (7 mbar)
- Capacité d’air libre : 38 lpm (1,4 cfm)
Spécification
5,3 torr (sans ballast à gaz), 9 torr (avec ballast à gaz) | |
3,4 A | |
150 à 1800 tr/min | |
230 V, 50 / 60 Hz | |
MZ 2C NT | |
Européenne CEE | |
11,1 kg | |
40°C | |
1,2/1,4 CFM | |
7,79 in | |
9,5 in | |
9,56 in | |
Pompe à membrane | |
2 | |
50°F | |
Sans huile | |
16 psi |
0,24 hp | |
Manuel | |
ATEX Conformity II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, Certification NRTL, TUV | |
Fluoroplastique (boîtier) | |
45 dB(A) | |
24,47 lb | |
104°F | |
10°C | |
50/60 Hz | |
198,12 mm | |
243,84 mm | |
24,2 cm | |
IP40 | |
Résistant aux produits chimiques | |
Génération de vide pour évaporateurs rotatifs | |
2 | |
230 V |