Learn More
VACUUBRAND™ Pompe à membrane MZ 2C NT
Une excellente solution pour le pompage continu et sans huile des vapeurs et des gaz corrosifs.
2425.00€
Spécification
Vide max. | 5.3 torr (without Gas Ballast), 9 torr (with Gas Ballast) |
---|---|
Puissance (CV) | 0.24 hp |
Comprend | Manual |
Régime moteur | 150 to 1800 rpm |
Alimentation électrique | 230 V 50/60 Hz |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11929971
|
VACUUBRAND™
20732345 |
Fiche CEI EN 60320 |
2425.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Sa construction à deux étages offre la combinaison avantageuse d’une vitesse de pompage élevée et d’un vide limite faible
- Toutes les pièces en contact avec les milieux pompés sont en fluoroplastique résistant aux produits chimiques
- Les membranes en sandwich PTFE éprouvées augmentent la fiabilité et prolongent la durée de vie
- Avec une vanne de ballast à gaz pour la purge continue des condensats, qui accroît la capacité de pompage des vapeurs condensables
- Excellente résistance aux produits chimiques et tolérance supérieure aux vapeurs
- Hautes performances, même à des niveaux de vide faibles
- Fonctionnement silencieux et faible vibration
- Système d’entraînement sans entretien
Spécification
5.3 torr (without Gas Ballast), 9 torr (with Gas Ballast) | |
Manual | |
230 V 50/60 Hz | |
Fluoroplastic (Case) | |
45 dB(A) | |
104°F | |
10°C | |
50/60 Hz | |
243.84 mm | |
Diaphragm Pump | |
2 | |
50°F | |
2 |
0.24 hp | |
150 to 1800 rpm | |
243 x 243 x 198 mm | |
MZ 2C NT | |
-10°C to +60°C | |
40°C | |
1.2/1.4 CFM | |
198.12 mm | |
243.84 mm | |
IP40 | |
Chemical-Resistant | |
Oil-Free | |
16 psi |