Learn More
VACUUBRAND™ Pompe à membrane MZ 2C EX +AK+EK
Les systèmes de vide de chimie ATEX sont prêts à l’emploi pour les applications impliquant de grandes quantités de vapeurs condensables en raison des accessoires configurés de manière optimale
Marque: VACUUBRAND™ 20696921
7577.12 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21962" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les systèmes de vide de chimie ATEX sont prêts à l’emploi pour les applications impliquant de grandes quantités de vapeurs condensables en raison des accessoires configurés de manière optimale. Les applications typiques sont les évaporateurs rotatifs et les étuves de séchage avec des atmosphères potentiellement explosives. Le séparateur à l’entrée (AK) retient les particules et les gouttelettes de liquide. Le condenseur de vapeur de déchets à la sortie (EK) est très efficace et compact. Le condenseur offre une récupération proche de 100 %. La livraison comprend une pièce de raccordement du ballast à gaz séparée à utiliser avec les gaz inertes.- Excellente résistance chimique et tolérance de vapeur supérieure
- Moteur ignifuge avec protection intégrée autobloquante contre les surcharges et les températures excessives pour une alimentation directe en 230 V / 50 Hz monophasée. Aucun dispositif supplémentaire et spécifique de protection contre les surcharges n’est nécessaire
- Soupapes de surpression en interne et à la sortie
- Technologie à membrane de sécurité avec option pour la purge des gaz inertes et la détection de fuite de la membrane
- Séparateur AK et condenseur d’émission EK pour la protection de la pompe et la récupération des solvants
Informations sur la commande
Dimensions L x l x H
Spécification
12 mbar (sans ballast à gaz), 18 mbar (avec ballast à gaz) | |
1500 tr/min | |
230 V 50/60 Hz | |
Fluoroplastique (boîtier) | |
50 dB(A) | |
40°C | |
1,9 m³/h | |
470 mm | |
308 mm | |
IP52 | |
Résistant aux produits chimiques | |
Sans huile | |
1,1 bars |
Câble de 2 m de longueur sans fiche, manuel, protection antichoc pour les pièces en verre | |
ATEX II 2G IIB T4 X (Environnement avec gaz de purge inerte), ATEX II 2G IIC T3 X (Chambre de pompage), ATEX II 3G IIB T4 X (Environnement sans gaz de purge inerte), ATEXII 2G Ex d IIB T4 Gb (Moteur), CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, RoHS | |
357 x 308 x 470 mm | |
MZ 2C EX +AK+EK | |
-10°C à +60°C | |
10°C | |
50/60 Hz | |
357 mm | |
Pompe à membrane | |
2 | |
Séchage | |
2 | |
230 V |