Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Pompe à membrane MZ 2 NT
Une excellente solution pour l’évacuation continue et sans huile et le pompage des gaz.
Marque: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20732100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Toutes les pièces en contact avec les milieux pompés sont en aluminium et en plastique sélectionnés, permettant ainsi un large éventail d’applications pour les gaz non corrosifs
- Sa construction à un étage offre la combinaison avantageuse d’une vitesse de pompage élevée et d’un vide limite de 7 mbar
- La double membrane à renfort de tissu hautement flexible en FKM est idéale pour une durée de vie prolongée
- Pompage et évacuation sans contamination
- Débit élevé, même proche du vide limite
- Très faible vibration, silencieux
- Durée de vie exceptionnelle de la membrane et système d’entraînement sans entretien pour de faibles coûts pendant la durée de vie
Spécification
5,2 Torr | |
Manuel | |
CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, CEI 61010-1:2010, certification NRTL, TUV | |
243 x 239 x 198 mm | |
MZ 2 NT | |
Prise CEE | |
104°F | |
10°C | |
50/60 Hz | |
243,84 mm | |
Pompe à membrane | |
50°F | |
230 V |
0,24 hp | |
150 à 1800 tr/min | |
230 V, 50/60 Hz | |
Alliage d’aluminium (boîte) | |
45 dB(A) | |
-10°C à +60°C | |
40°C | |
1,2/1,4 CFM | |
198,12 mm | |
238,76 mm | |
IP40 | |
16 psi (entrée), 29 psi (sortie) |