Learn More
VACUUBRAND™ Pompe à membrane MZ 1C
GREENER_CHOICE
Code produit. 12674287 Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Débit:
0,4/0,5 CFM
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 12674287
Marque: VACUUBRAND™ 20724100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Une excellente solution pour le pompage continu et sans huile des vapeurs et des gaz corrosifs.
  • Sa construction à deux étages offre la combinaison avantageuse d’une vitesse de pompage élevée et d’un vide limite faible
  • Toutes les pièces principales en contact avec le milieu pompé sont fabriquées en fluoroplastique résistant aux produits chimiques
  • Les membranes en sandwich en PTFE éprouvées augmentent la fiabilité et prolongent la durée de vie
  • Avec une vanne de ballast à gaz pour la purge continue des condensats, qui accroît la capacité de pompage des vapeurs condensables
  • Sa conception fine permet une installation à faible encombrement et de bonnes performances de vide
  • Une vanne de régulateur de vide manuel avec jauge à cadran pour le réglage de la vitesse de pompage et du vide limite est disponible en tant qu’accessoire
  • Pratique, rapide et simple à utiliser grâce au commutateur d’alimentation monté sur le dessus
  • Silencieux et très faibles vibrations
Informations sur la commande
Incluent :
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vide max. 15 torr (sans ballast à gaz), 9 torr (avec ballast à gaz)
Puissance (CV) 0,08 hp
Comprend Manuel
Régime moteur 150 à 1800 tr/min
Certifications/Conformité ATEX Conformity II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, Certification NRTL, TUV
Alimentation électrique 230 V 50/60 Hz
Dimensions (L x l x H) 312 x 121 x 170 mm
Matériau Fluoroplastique (boîtier)
Modèle MZ 1C
Niveau sonore 45 dB(A)
Température (métrique) de stockage -10°C à +60°C
Température (impériale) max. 104°F
Température (métrique) Max 40°C
Température (métrique) min. 10°C
Débit 0,4/0,5 CFM
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur totale (métrique) 144,78 mm
Longueur totale (métrique) 246,38 mm
Largeur totale (métrique) 121,92 mm
Type de pompe Pompe à membrane
Classification du boîtier IP40
Nbre de têtes de pompe 2
Propriétés de résistance Résistant aux produits chimiques
Température (impériale) min. 50°F
Applications Filtration
Type d’huile Sans huile
Nbre d’étapes 2
Pression maximale 17,5 psi
Tension 230 V