Learn More
Thermo Scientific™ myImageAnalysis™ Software
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le logiciel myImageAnalysis Thermo Scientific™ est un programme informatique multifonction complet qui permet d’analyser et de modifier les images numériques des gels et des transferts d’électrophorèse acquis à l’aide d’imageurs ou de scanners de documentation sur gel.
Points clés :
Les barres de tâches à conception intuitive (rubans) organisent les fonctions en quatre onglets principaux : fichier, image, pistes / bandes, annotation
Les types de fichiers compatibles chargent et enregistrent les images dans des formats de fichiers courants (TIFF, JPEG, PNG, etc.) ; analysent les images à partir de presque n’importe quelle source et partagent facilement les résultats
La comparaison d’images ouvre deux à six fichiers d’images à la fois afin de pouvoir les consulter simultanément ou basculer entre eux pour les modifier en parallèle
L’identification automatique précise, personnalisable, automatique des pistes et des bandes crée des objets numérotés et sélectionnables pour la densitométrie et l’analyse des profils de pistes
La détermination du poids moléculaire polyvalente et le calcul sans effort des distances de migration et des poids moléculaires sont basés sur des marqueurs préinstallés ou ajoutés sur mesure
La quantification avancée calcule automatiquement la pureté de l’échantillon en fonction des intensités de bande et de piste, ou détermine les quantités relatives ou absolues de bandes, de pistes ou de régions
L’affinement d’image et le recadrage d’annotation redressent, inversent et ajustent (saturation, contraste, etc.) ; ajoutez ensuite des étiquettes, des notes et des flèches simples
L’exportation et le partage de données et d’images sont faciles à transférer dans les programmes Microsoft™ Excel™, Word™ et PowerPoint™ pour une analyse et une présentation plus poussées
Comprend :
Logiciel myImageAnalysis, 2 licences d’activation, guide de démarrage rapide (inclus dans le logiciel) ; manuel de l’utilisateur (inclus dans le logiciel)
Matériel nécessaire :
Ordinateur exécutant le système d’exploitation MicroSoft™ Windows XP™, Windows Vista™ ou Windows 7™ non disponible pour le moment pour d’autres systèmes d’exploitation
Recommandé dans les cas suivants :
Identifier et délimiter automatiquement les limites des pistes et des bandes pour analyse ; examiner les profils de densitométrie des pistes et des bandes ; calculer et déclarer les distances de migration et les poids moléculaires des bandes par rapport aux étalons ; superposer l’image de l’échelle protéique colorée sur l’image du signal par chimiluminescence ; évaluer la pureté des bandes par densitométrie des bandes colorées par rapport à l’ensemble des pistes ; mesurer et déclarer la quantité relative et absolue des bandes, des pistes ou des régions ; annoter et exporter rapidement les images analysées et les données quantitatives
Spécification
Spécification
| Type de produit | Logiciel |
| Quantité | 2 licences |
| Contenu et stockage | Contenu : 1 CD d’installation du logiciel |
| À utiliser avec (équipement) | Imageur myECL™ |
| Gamme de produits | myImageAnalysis |