missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MYH4 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 20140-1-AP-20UL

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16819644

  • 145.00€ / 20µL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

The antibody is specific to MYH4.

Muscle contraction. Weiss A., J. Mol. Biol. 290:61-75(1999). Denis N. J., Proteomics 7:868-874(2007).
Spécification

Spécification

MYH4
Polyclonal
Unconjugated
MYH4
MYH2B, MYH4, MyHC 2B, MyHC IIb, Myosin 4, Myosin heavy chain 2b, Myosin heavy chain 4, Myosin heavy chain IIb
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
17884, 4622
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.36 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q5SX39, Q9Y623
Myh4
Peptide
20 μL
Primary
Mouse, Human
Antibody
IgG
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions