Learn More
Invitrogen™ Myeloperoxidase Mouse ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marque:  Invitrogen™ EMMPO
Code produit. 15485313
  • 648.00€ / 1 kit
Expédition estimée: 09-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
The Mouse Myeloperoxidase ELISA quantitates Ms Myeloperoxidase in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms Myeloperoxidase. Principle of the method The Mouse Myeloperoxidase solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La myéloperoxydase (MPO) est une hémoprotéine qui est exprimée en abondance dans les neutrophiles et sécrétée pendant leur activation. La myéloperoxydase native est représentée comme un complexe tétramérique lié de façon covalente de deux chaînes alpha glycosylées avec une plage de poids moléculaire de 59 - 64 kDa et deux chaînes bêta non glycosylées (MW ∽14 kDa) avec un total de MW ∽150 kDa et un pI théorique de 9,2. Traditionnellement, la myéloperoxydase était considérée comme la cible principale des anticorps cytoplasmiques anti-neutrophiles (ANCA), les marqueurs sérologiques de certaines vasculités systémiques telles que la périartériite nodosa, la polyartériite microscopique et la granulomatose eosinophilique pulmonaire (syndrome de Churg-Strauss). Des taux dʼauto-anticorps anti-myéloperoxydase faibles à modérés sont également signalés dans l’arthrite rhumatoïde. Récemment, il a été démontré que la myéloperoxydase participe à lʼinitiation et à la progression des maladies cardiovasculaires. La myéloperoxydase possède de puissantes propriétés pro-inflammatoires et peut contribuer directement aux lésions tissulaires. La myéloperoxydase est maintenant considérée comme lʼun des marqueurs cardiaques les plus prometteurs. La myéloperoxydase fait partie du système de défense de lʼhôte des leucocytes polymorphonucléaires et la myéloperoxydase est responsable de lʼactivité microbicide contre un large éventail dʼorganismes. Dans le PMN stimulé (leucocytes polymorphonucléaires), le MPO catalyse la production dʼacides hypohaleux, principalement de lʼacide hypochloreux dans des situations physiologiques et dʼautres intermédiaires toxiques qui améliorent considérablement lʼactivité microbicide du PMN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
P11247
600 pg/ml
Kit ELISA pour myélopéroxydase, 96 dosages, 1 kit, espèces de souris, conjugué HRP, méthode de détection colorimétrique, essai immuno-enzymatique destiné à la quantification et la détection de la myélopéroxydase (MPO) dans des échantillons à l’aide d’un lecteur de microplaques
ELISA sandwich en phase solide
Colorimétrique
Autres protéines
Cette paire d’anticorps ELISA détecte la MPO de souris. Autres espèces non encore déterminées
Souris
Lecteur de microplaques colorimétriques
mKIAA4033
< 12 %
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Plaque en barrette à 96 puits préchargées de myéloperoxydase anti-souris, étalon de myéloperoxydase de souris recombinante lyophilisée, tampon de lavage 20 X, réactif d’anticorps biotinylé, réactif streptavidine-HRP, substrat de TMB, solution d’arrêt, contient de l’acide sulfurique 0,2 M, diluant de dosage, Plaque de barrettes à 96 puits pré-enduites de myéloperoxydase anti-souris, étalon de myéloperoxydase de souris recombinante lyophilisée, tampon de lavage 20X, réactif d’anticorps biotinylé, réactif streptavidine-HRP, substrat de TMB, solution d’arrêt, contient 0,2 M d’acide sulfurique, diluant de dosage
96 dosages
Autre domaine de recherche
2°C à 8°C
Souris
4 heures 45 min
0,61-150 pg/ml
0,6 ng/ml à 150 ng/ml
Myéloperoxydase (MPO), myéloperoxydase (MPO), MPO de souris
Biotine
Kit ELISA
Sérum, Surnageant, Surnageant
96 déterminations
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
17523
Souris
< 10 %
HRP
RUO
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl
RP23-449P23.5, mKIAA4033
1 heures 20 min