missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Myeloid Cell Marker Mouse, Clone: SPM250, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: EnquireBio MSM2X-62-P1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Myeloid Cell Marker | |
Cytoplasmic | |
SPM250 | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Tonsil or lymph node | |
100 μg | |
Primary | |
IgG1 |
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry | |
Monoclonal | |
200μg/mL | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide | |
Nuclei from pokeweed mitogen stimulated human peripheral blood lymphocytes. | |
Protein A/G Purified | |
RUO | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu