Learn More
MP BIOMEDICALS Vaporisateur pour l’élimination des mycoplasmes Myco-Out
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsDescription
Les mycoplasmes sont un contaminant fréquent des cultures cellulaires. Il s’agit du plus petit et plus simple des organismes procaryotes dépourvus de parois cellulaires. Ils peuvent donc passer facilement à travers des filtres de 0,22 μm. En outre, les antibiotiques courants qui ciblent la paroi cellulaire, tels que la pénicilline ou les β-lactamines, sont inefficaces contre les mycoplasmes. La contamination par les mycoplasmes peut gravement affecter l’état des cellules, provoquant des changements dans l’expression des gènes et les caractéristiques métaboliques, un ralentissement de la croissance cellulaire, une différenciation cellulaire anormale et la mort des cellules. Elle affecte aussi gravement les fonctions cellulaires.
Le vaporisateur pour l’élimination des mycoplasmes Myco-Out est un tensioactif peptidique prêt à l’emploi, qui permet d’éliminer rapidement, efficacement et de manière non toxique les mycoplasmes dans les environnements de travail, tels que :
- Paillasses
- Postes de sécurité biologique
- Hottes à flux vertical
- Incubateurs cellulaires
- Pipettes
- Bidons d’azote liquide
- Poignées de porte, etc.
Il a également un effet de désinfection antimicrobienne à large spectre.
Caractéristiques :
- Facile à utiliser : le vaporisateur pour l’élimination des mycoplasmes Myco-Out simplifie l’élimination des mycoplasmes grâce à un spray facile à utiliser et prêt à l’emploi, éliminant ainsi la nécessité de recourir à des méthodes fastidieuses telles que la fumigation et l’essuyage à l’alcool.
- Rapide et non toxique : L’agent tensioactif peptidique spécifique des mycoplasmes, dérivé de Bacillus subtilis, agit en 5 à 10 minutes sans endommager les cellules.
- Hautement efficace : Des études d’efficacité confirment sa capacité à éliminer les mycoplasmes des surfaces telles que les armoires à flux laminaire recouvertes de cultures de cellules HeLa positives pour les mycoplasmes.
- Large spectre antimicrobien : Il élimine les mycoplasmes et inactive divers micro-organismes, y compris les bactéries, les virus et les spores fongiques.
- Utilisation sûre : le produit est sans danger pour les utilisateurs et l’environnement.
Notes d’application :
Le vaporisateur pour l’élimination des mycoplasmes Myco-Out est un tensioactif peptidique prêt à l’emploi destiné à :
- Rapidité
- Efficacité
- et éliminer de manière non toxique le mycoplasme de l’environnement de travail
Énoncé d’utilisation :
Usage exclusivement réservé à la recherche (RUO)
Spécification
Spécification
| Spectre de l’antibiotique | Large spectre |
| Classification | Défini chimiquement |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Retrait des mycoplasmes |
| Type de réactif | Tensio-actif |
| Stérilité | Non stérile |
| Quantité | 4 x 450 ml |
Sécurité et traitement
- Myco-Out Mycoplasma Removal Spray
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Isopropanol, ethanol