Learn More
Benchmark Scientific™ myBlock HL Mini Digital Dry Bath with Heated Lid
Code produit. 17886534
Click to view available options
myBlock HL Mini Digital Dry Bath with Heated Lid; Holds: 0.2, 0.5, and 1.5 mL Microtubes
The myBlock HL Mini Heat Block with Heated Lid protects temperature sensitive samples from condensation, evaporation and changes in reactant concentrations.
  • Ideal for temperature sensitive applications including immunoassays, LAMP assays and enzyme reactions
  • Independent temperature control of lid and block
  • Compact, fits in the palm of your hand
  • Room temperature to 37°C in just 2 min.
  • Exchangeable blocks for 0.2 to 1.5 mL tubes
  • Blocks sold separately
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (métrique) 40 x 0.2 mL, 24 x 0.5 mL, 15 x 1.5 mL
Matériau de la cuve Aluminium
Technologie de capteur de CO2 No Sensor
À utiliser avec (équipement) Microtubes
Capacité 0.2, 0.5, and 1.5 mL Microtubes
Éclairage No Lighting
Matériau Plastique
No. of Places 1
Contrôle de l’oxygène None
Type de bouchon EU
Humidité relative 80%
Plage de températures (métrique) 5°C à 100°C
Type Dry Bath with Heated Lid
À utiliser avec (application) Incubation of Samples in Tubes
Temps de chauffage 2 min. to 37°C
Comprend EU Plug
Régulation de la température Digital Microprocessor
Uniformité de la température 0.2°C
Dimensions (L x l x H) 15 x 10.5 x 11.5 cm
Tension 100/240 V
Fréquence 50/60 Hz