Learn More
Metro™ Chariot utilitaire série MW avec étagères en treillis métallique
Fait à partir d’étagères Super Erecta™ dotées de manchons en plastique fendus, de deux poignées monoblocs et de roulettes avec tampons en forme de donut, le chariot utilitaire Metro série MW avec étagères en treillis métallique est un ajout intelligent à n’importe quel lieu de travail.
Marque:  Metro™ MW702
Code nomenclature Nacres: JA.01
Informations supplémentaires : Poids : 13.25600kg
Code produit. 15907181
  • 1180.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-10-2024
Description
Table roulante
  • Capacité de charge : 375 lb (170,1kg)
  • Étagères Super Erecta entièrement interchangeables
  • L’étagère centrale peut être positionnée à n’importe quelle hauteur par incréments de 1 po (2,5 cm)
  • Les poignées en acier inox ou en chrome monoblocs (en fonction du modèle) ajoutent rigidité et durabilité
  • Les chariots de 18 po (46 cm) sont dotés de roulettes de 4 po (10 cm) de dia. ; les chariots larges de 21 po (53 cm) et 24 po (61 cm) sont dotés de roulettes de 5 po (13 cm) de dia.
  • Trois niveaux
  • Capacité de charge de 375 lb (170 kg) par chariot
Étagères à claire-voie
  • Étagères chromées ou en acier inox disponibles avec conception truss pour une résistance accrue
  • Les coins glissent facilement sur les manchons en plastique à clipser biseautés spéciaux pour les fixer solidement en place
Informations sur la commande
Assemblage requis. Assemblage / désassemblage rapide et facile sans outils.
Spécification
Spécification
Chariot utilitaire
Modèle à 3 niveaux
Transport de matériaux nécessitant une étendue de surface plane et solide
38 in
3 étagères en treillis en acier inox Super Erecta™ avec manchons fendus en plastique ; 2 poignées en acier inox monoblocs ; Roulettes de 4 po de dia. ; Tampons donut de 3,5 po
61 cm
170 kg
Acier inoxydable
46 cm
NSF
24 x 18 x 38 po (61 x 46 x 97 cm)
Acier inoxydable
97 cm
24 in
375 lb
3
18 in