Learn More
Honeywell™ Vêtements de protection légers Mutex E.
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Grande taille
XL
2XL
3XL
Description
- Antistatiques
- Sans silicone ni latex
- Excellente ergonomie et ajustement
- 3Capuche à pièces
- Conception spéciale de l’entre-jambe
- Rabat extérieur et fermeture éclair à double glissière
- Respirabilité
- Polypropylène à 3 couches
Spécification
Type de produit | Type de protection : 5, 6 |
Dimensions | 3XL |
Sexe | Unisexe |
Matériau | Polypropylène à 3 couches |
Couleur | Blanc |
Type de protection | Protection type: 5, 6 |
Épaisseur | 56 gsm |