Learn More
Thermo Scientific Chemicals Murexide
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
Spécification
Spécification
| Couleur | Incolore à blanc |
| Description | Cristaux et/ou morceaux |
| Conditionnement | Bouteille en verre |
| Quantité | 25 g |
| Type | Murexide |