Learn More
Thermo Scientific Chemicals Murexide
Code produit. 10277163 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
Code produit. 10277163
Marque: Thermo Scientific Chemicals 206890050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Incolore à blanc
Description Cristaux et/ou morceaux
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 5 g
Type Murexide