Learn More
Fisherbrand™ Système de gel horizontal midi multiSUB™
Conçu pour l’électrophorèse sur gel horizontale courante.
361.00€ - 481.00€
Spécification
Type | Système d’électrophorèse sur gel horizontale |
---|---|
Volume (impériale) du tampon | 0,07 gal. |
Volume (métrique) du tampon | 300 mL |
Longueur (impériale) | 4,92 in |
Longueur (métrique) | 12,5 cm |
Code produit | Marque | Taille de l’échantillon | Dimensions du gel | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de l’échantillon | Dimensions du gel | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12307287
|
Fisherbrand™
FMSMIDI7 |
50 | l x L : 10 x 7 cm (3,93 x 2,75 in) |
361.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12397277
|
Fisherbrand™
FMSMIDI10 |
100 | l x L : 10 x 10 cm (3,93 x 3,93 po) |
481.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Convient à l’électrophorèse rapide
- Faibles volumes de tampon
- Exécute environ 50 à 100 échantillons
Spécification
Système d’électrophorèse sur gel horizontale | |
300 mL | |
12,5 cm | |
22 cm | |
9 cm |
0,07 gal. | |
4,92 in | |
8,66 in | |
3,54 in |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Système de gel horizontal midi multiSUB™