Learn More
Thermo Scientific™ Photomètre pour microplaques Multiskan™ FC
Le photomètre pour microplaques Multiskan FC est un système fiable et robuste adapté à une grande variété d’applications de recherche et de routine. Il lit les plaques de 96 et 384 puits et est doté de capacités d’agitation et d’incubation pour les dosages à température critique. Il peut être utilisé comme instrument autonome ou piloté via PC à l’aide du logiciel intuitif Thermo Scientific SkanIt™.
6610.00€ - 9140.00€
Code produit | Marque | Description | Type de plaques | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Type de plaques | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11590685
|
Thermo Scientific™
51119000 |
Multiskan FC | Plaque 96 puits |
6610.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11500695
|
Thermo Scientific™
51119100 |
Multiskan FC avec incubateur | Plaque à 96 puits, plaque à 384 puits |
9140.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Multiskan FC réunit depuis 40 ans l’expérience de la marque reconnue de produits Multiskan, avec des fonctionnalités permettant une plus grande facilité d’utilisation. Le Multiskan FC présente une plage de longueur d’onde allant de 340 à 850 nm qui est idéale pour un grand nombre d’applications telles que les études de cinétiques enzymatiques ou les méthodes de Lowry. L’instrument fournit des mesures rapides et précises permettant la mesure complète d’une plaque à 96 puits en moins de sept secondes. L’instrument est également équipé d’une agitation linéaire en configuration standard. Un modèle avec incubateur permet des températures d’incubation jusqu’à 50°C et la capacité à lire des plaques de 384 puits. Le logiciel SkanIt prend en charge une utilisation optimale de l’instrument grâce à un flux de travail visuel, des capacités d’analyse et d’exportation de données sans effort.
- Performances éprouvées et résultats fiables au jour le jour grâce à une conception optique brevetée et à l’auto-diagnostic intégré
- Large plage de longueurs d’onde de 340 à 850 nm pour une grande variété d’applications de recherche et de routine telles que les immunodosages ELISA, la quantification des protéines, l’endotoxine, les dosages de cytotoxicité et de prolifération, les dosages enzymatiques et les courbes de croissance
- Équipé d’une roue de filtration à huit positions avec trois filtres standard préinstallés de 405 nm, 450 nm et 620 nm.
- Une gamme complète de filtres supplémentaires faciles à installer disponible sur commande
- Mesure rapide et précise des plaques de 96 et 384 puits selon le débit recherché
- Température d’agitation et d’incubation allant jusqu’à 50°C pour des dosages thermosensibles
- Facile à utiliser grâce au grand écran couleur et à l’interface multilingue
- Représentation visuelle et logique grâce au logiciel SkanIt pour les opérations de commande et le traitement de données
- Plaque de vérification Multiskan disponible pour la vérification des performances de l’instrument
- Compatibilité des robots pour les environnements à haut débit
Garantie
1 an
Spécification
Multiskan™ |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.