Learn More
Merck Plaques de filtration PCRμ96, PCR96 et PCR384 MultiScreen™
Purification de produits de la PCR entièrement automatisable
1140.00€ - 5085.00€
Spécification
Certifications/Conformité | SBS |
---|---|
Format | Standard |
Stérilité | Non stérile |
À utiliser avec (application) | Purification de produits de PCR |
Code produit | Marque | Type de produit | Quantité | Volume (métrique) du puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Quantité | Volume (métrique) du puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10790873
|
Merck
S384PCR10 |
Plaques de filtration PCR384 | 10 | 10 à 100 μl |
2660.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10657303
|
Merck
MSNU03010 |
MultiScreen PCR96 | 10/boîte | 150 à 300 μl |
1375.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11556375
|
Merck
LSKMPCR10 |
MultiScreen PCRμ96 | 10/boîte | 150 μl |
1140.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10183783
|
Merck
MSNU03050 |
Plaque de filtration MultiScreen HTS PCR 96 | 50/boîte | 15 à 300 μl |
5085.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10073893
|
Merck
LSKMPCR50 |
MultiScreen MultiScreen PCRμ96 | 50/boîte | 150 μl |
3975.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Plaques à 96 et 384 puits en PS transparent, non stériles
- Des membranes exclusives à exclusion stérique retiennent les produits d’ADN à la surface
- Protocoles basés sur le vide réalisés entre 10 et 12 minutes sans centrifugation, liaison ni élution
- Conviennent aux systèmes de gestion des liquides à 96 ou 384 pointes capables de pipeter ≤25 μl/s ou aux agitateurs de plaque dotés d’une orbite de 0,12 po à 1100 tr/min Volume utile des puits : 10 à 300 μl ; Volume non récupérable <2 μl
- Format haut débit répondant aux normes de la Society of Biomolecular Screening (SBS)
- Le produit de PCR haute pureté est prêt pour le repérage, le séquençage et le clonage de microarray
Informations sur la commande
Rampes à vide MultiScreen disponibles
Spécification
SBS | |
Standard | |
Non stérile | |
Purification de produits de PCR |