Learn More
Axygen™ Système de pointes de recharge MultiRack
Le système de pointe MultiRack a été conçu pour s’adapter à la plupart des pipeteurs du marché. Il s’agit d’un système complet interchangeable proposé dans les styles d’emballage en vrac, en rack, filtre et recharge pour répondre à tous les besoins du laboratoire.
41.53€ - 42.85€
Spécification
Filtré | Sans filtre |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Autoclavable | Autoclavable |
Certifications/Conformité | ISO 13845 |
Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase, ADN humain ni inhibiteurs de PCR détectables |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type de pointe | Couleur de rack | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type de pointe | Couleur de rack | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16302227
|
Axygen™
MR-10XT-RL |
0,1 à 10 micro;l | Version longue | Rouge |
41.53€
960 pièces |
Expédition estimée: 08-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16372227
|
Axygen™
MR-200-RL |
1 à 200 micro;l | Universal | Jaune |
41.60€
960 pièces |
Expédition estimée: 08-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16332237
|
Axygen™
MR-300-RL |
1 à 300 micro;l | Universal | vert |
42.85€
960 pièces |
Expédition estimée: 08-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16352217
|
Axygen™
MR-1000XT-RL |
50 à 1250 micro;l | Version longue | bleu |
41.53€
768 pièces |
Expédition estimée: 08-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Conçues pour s’adapter au MultiRack Axygen™ ainsi qu’aux racks d'autres fournisseurs, sans réalignement fastidieux
- Cette conception permet non seulement d’économiser de l’espace en laboratoire mais aussi de réduire l’impact sur l'environnement en utilisant moins de plastique
- Les pointes de recharge sont disponibles en plusieurs tailles (10 μl allongées, 200 μl, 300 μl et 1000 μl allongées)
- Sans traces détectables de DNase / RNase / ADN humain / d’inhibiteur de PCR
- Apyrogènes
- Fabriqué dans une usine certifiée ISO aux États-Unis
- Entièrement autoclavables
Spécification
Sans filtre | |
Autoclavable | |
Sans DNase, RNase, ADN humain ni inhibiteurs de PCR détectables | |
Recharge | |
Oui | |
Polyéthylène |
Non stérile | |
ISO 13845 | |
Recharge | |
Usage unique | |
MultiRack |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Axygen™ Système de pointes de recharge MultiRack