Learn More
Axygen™ Pointes en rack MultiRack
Code produit. 16342237 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 10 micro;l
1 à 200 micro;l
1 à 300 micro;l
50 à 1250 micro;l
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Type de pointe:
Universal
Universal, Faible rétention
Version longue
Version longue, Faible rétention
Version longue, Faible rétention, Maxymum Recovery
Couleur de rack:
Jaune
Rouge
bleu
vert
Conditionnement:
768 pièces
960 pièces
Code produit. 16342237
Marque: Axygen™ MR300XTLRS
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le système de pointe MultiRack a été conçu pour s’adapter à la plupart des pipeteurs du marché. Il s’agit d’un système complet interchangeable proposé dans les styles d’emballage en vrac, en rack, filtre et recharge pour répondre à tous les besoins du laboratoire.
Le système de pointes MultiRack Axygenc a été conçu pour s’adapter à la plupart des pipettes du marché. Il s’agit d’un système complet interchangeable proposé dans les styles d’emballage en vrac, en rack, filtre et recharge pour répondre à tous les besoins du laboratoire. Le système de pointes Multirack offre des pointes de longueur standard ou longue couvrant des volumes de 1 μl à 1250 μl. Pour les styles d’emballage en rack et recharge, les pointes sont préchargées dans des inserts de plateau à code couleur et à chargement facile. Avec un encombrement réduit et un rack réutilisable, ce système utilise 30 % de plastique en moins, ce qui minimise l’impact environnemental. La conception empilable permet de gagner un espace précieux sur la paillasse. Le système pour pointes Axygen Multirack est fabriqué aux États-Unis et est conforme aux normes ISO. Toutes les pointes sont exemptes de RNase, de DNase, d’ADN et de pyrogènes détectables. Pour plus de détails, consultez notre page Certificats à l’adresse www.coring.com/lifesciences.
Caractéristiques
• Rack réutilisable avec systèmes de recharge 
• Format compact et empilable, offrant un espace précieux sur la paillasse
• Pointes longues offertes dans des volumes de 10, 300 et 1250 μl (version longue 1000 μl)
• Rack à code couleur pour une identification facile du volume
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 1 à 300 micro;l
Filtré Sans filtre
Stérilité Stérile
Couleur Vert
Couleur de rack vert
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité ISO 13845
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase, ADN humain ni inhibiteurs de PCR détectables
Format Portoir à charnières
Type de pointe Version longue, Faible rétention, Maxymum Recovery
Conditionnement Portoir à charnière
Quantité 768/boîte ; 5 boîtes/carton
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Universal Fit
Graduée Oui
Gamme de produits MultiRack
Matériau Polyéthylène