Learn More
Invitrogen™ Multiplexed Proteomics™ Phosphoprotein Gel Stain Kits (with Pro-Q™ Diamond and SYPRO™ Ruby Gel Stains)
Notre nouvelle coloration sur gel de phosphoprotéines Pro-Q Diamond offre une méthode pratique pour colorer sélectivement les phosphoprotéines dans les gels d’acrylamide, sans nécessiter d’anticorps spécifiques au transfert ou à la phosphoprotéine et d’analyse par transfert Western.
Marque: Invitrogen™ M33306
Description
Notre nouvelle coloration sur gel de phosphoprotéines Pro-Q Diamond offre une méthode pratique pour colorer sélectivement les phosphoprotéines dans les gels d’acrylamide, sans nécessiter d’anticorps spécifiques au transfert ou à la phosphoprotéine et d’analyse par transfert Western. Ce réactif, lorsqu’il est associé à notre coloration protéique totale (la coloration sur gel protéique de SYPRO Ruby) devient une combinaison puissante pour l’analyse quantitative des protéomes.
Notre nouvelle coloration sur gel de phosphoprotéines Pro-Q Diamond offre une méthode pratique pour colorer sélectivement les phosphoprotéines dans les gels d’acrylamide, sans nécessiter d’anticorps spécifiques au transfert ou à la phosphoprotéine et d’analyse par transfert Western. Ce réactif, lorsqu’il est associé à notre coloration protéique totale (la coloration sur gel protéique de SYPRO Ruby) devient une combinaison puissante pour l’analyse quantitative des protéomes. Ce kit pratique comprenant une coloration de gel phosphoprotéique Pro-Q Diamond et une coloration de gel SYPRO Ruby fournit chaque coloration en quantités de 1 litre (réf. M-33305) ou en quantités de 200 ml (réf. N° M-33306).Caractéristiques :
• Sensibilité : la coloration de gel phosphoprotéique Pro-Q Diamond offre un niveau de détection de 1 à 16 ng de phosphoprotéine par bande
• Pratique : colorez sélectivement les phosphoprotéines dans des gels d’acrylamide, sans avoir besoin de transfert ou d’anticorps spécifiques aux phosphoprotéines et d’analyse par transfert Western. La coloration de gel SYPRO Ruby est ensuite utilisée pour la coloration de protéine totale et simplifie la détermination du niveau de phosphorylation
• Signal linéaire : quantifiez avec facilité car la coloration de gel phosphoprotéique Pro-Q Diamond et la coloration de gel SYPRO Ruby présentent une excellente linéarité sur trois ordres de grandeur, idéale pour la quantification
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
• Coloration de gel phosphoprotéique Pro-Q Diamond, 200 ml • Coloration de gel protéique SYPRO Ruby, 200 ml Conserver à température ambiante et à l’abri de la lumière. |
|
Détection sur gel | |
SYPRO Ruby, Pro-Q Diamond | |
PRO-Q™, SYPRO™ | |
Température ambiante |
Kit de coloration sur gel de phosphoprotéine Proteomics™ multiplexée n°2 | |
Fluorescence | |
Kit de coloration sur gel des phosphoprotéines | |
200 ml par colorant | |
Protéines (phosphoprotéines) |