Learn More
Scientific Industries SI™ Kit de démarrage à échantillons multiples
Maintient les échantillons en place pendant le mélange. Le kit de démarrage à échantillons multiples Scientific Industries SI™ comprend un insert en mousse pour microtubes et un insert en mousse pour microplaques qui peuvent accueillir 60 microtubes ou une microplaque à encombrement standard.
Marque:  Scientific Industries SI™ 504-0233-00
Code produit. 15567325
  • 95.25€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
À utiliser avec la gamme d’agitateurs Vortex-Genie 2 et Vortex-Genie Pulse
  • Plateforme de 152 mm
  • Insert en mousse pour microtubes
  • Insert en mousse pour microplaque
Spécification
Spécification
Gammes de mélangeurs Vortex-Genie 2 et Vortex-Genie Pulse
  • 1 insert en mousse pour microtubes - supporte 60 microtubes
  • 1 insert en mousse pour microplaques - supporte 1 microplaque à encombrement standard
Accessoire de plateforme 15577315
Nom du produit
Scientific Industries SI™ Kit de démarrage à échantillons multiples >