Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Portoir multiple pour tubes à centrifuger
Maintient une grande variété de types de tubes en toute sécurité pendant le procédé de centrifugation.
Marque: Sigma Laborzentrifugen™ 13033
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Maintient une variété de tailles et de capacités de tubes
- 2/kit
Spécification
Adapter | |
5 tubes de 5 ml | |
de 65 à 85 mm | |
Inclut un coussin en caoutchouc n°16005 |
RIA, Vacutainer, tubes à hémolyse, fond rond et plat | |
12,8/16,5 mm | |
11030, rotor libre | |
2/boîte |