missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Portoir multiple pour tubes à centrifuger
Maintient une grande variété de types de tubes en toute sécurité pendant le procédé de centrifugation.
Marque: Sigma Laborzentrifugen™ 13037
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Maintient une variété de tailles et de capacités de tubes
- 2/kit
Spécification
Adapter | |
Plastique | |
17/19 mm | |
11030, rotor libre |
À fond rond, Monovette | |
6 tubes de 5 à 15 ml | |
de 90 à 105 mm | |
2/boîte |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu