Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Portoir multiple pour tubes à centrifuger
Maintient une grande variété de types de tubes en toute sécurité pendant le procédé de centrifugation.
Marque: Sigma Laborzentrifugen™ 13009
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Maintient une variété de tailles et de capacités de tubes
- 2/kit
Spécification
Adapter | |
5 tubes de 5 ml | |
de 65 à 85 mm | |
Inclut un coussin en caoutchouc n°16005 |
RIA, Vacutainer, tubes à hémolyse, fond rond et plat | |
12,8/16,5 mm | |
11390, Rotor libre pour 4 godets, 11190, Rotor libre 4 x 100 ml complet, 11191, Rotor libre 16 x 15 ml complet, 11192, Rotor libre pour 4 | |
2/boîte |