Learn More
Pipette monocanal Multipette™ E3x
Tous les produits Eppendorf Produits
Code nomenclature Nacres: NB.01
Click to view available options
Comprend:
Adaptateur de charge, 2 kits d'assortiment Combitips advanced&trade
Support de chargeur, 2 Combitips advanced™ assortiments
Conditionnement:
1 kit
Description
Offre une distribution extrêmement précise quelles que soient les propriétés physiques du liquide. La pipette monocanal Eppendorf™ Multipette™ E3x permet une manipulation d’une seule main et une éjection du cône sans contact.
Crée un système de distribution polyvalent fonctionnant selon le principe de déplacement positif, permettant ainsi de pipeter n’importe quel liquide tout en respectant les normes les plus élevées en matière de précision des résultats.
- Contrôle du volume total, reproductibilité et précision améliorées tout en réduisant la fatigue physique durant l’utilisation.
- Distribution haute vitesse avec piston motorisé
- Reconnaissance automatique de la pointe Combitip™ advanced™
- Éjection de la pointe via un bouton
- Plage de volumes de 1 μl à 50 ml
- Batterie lithium-ion
- Affichage lumineux
- Distribution automatique
- Aspiration (pipetage des surnageants)
- Titration
- Distribution séquentielle
- Modes d’aspiration et de distribution combinés
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Certifications et labels de qualité
- Non toxique
- Énergie renouvelable
- Sans danger pour la couche d'ozone
- Sans substance causant des dommages à l'environnement
Spécification
Spécification
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Pointes compatibles | Combitips advanced™, Eppendorf Quality™, PCR clean, Eppendorf Biopur™ |
| À utiliser avec | CombiTip™ |
| Nombre de canaux | 1 |
| Type | Distributeur de liquide |
| Volume (métrique) | 1 à 50 ml |
| Affichage | Couleur éclairée |
| Comprend | Adaptateur de charge, 2 kits d'assortiment Combitips advanced&trade |
| Nombre de vitesses | 8 |
Vidéos
-
Eppendorf - Pipetting Viscous Liquids
-
Eppendorf - Pipetting Viscous Liquids
Documents
Scientific Resources
Posters
Pipetting Techniques
Taille: 1 MB
Transferring Non-Aqueous Liquids
Taille: 749.7 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Pipette monocanal Multipette™ E3x >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu