Learn More
Horiba™ Kit de mesure de la qualité de l’eau à paramètres multiples
Testeur d’eau multi-paramètres robuste et puissant. Le kit de mesure de la qualité de l’eau à paramètres multiples HORIBA™ mesure et indique simultanément des résultats pouvant atteindre 11 paramètres.
Marque: Horiba™ U53G10M
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La fonction d’étalonnage automatique permet un étalonnage facile du pH, de l’oxygène dissous, de la conductivité, de la turbidité et de la profondeur.
- Couvercle résistant aux chocs conçu pour un traitement brutal sur le terrain et facile à nettoyer.
- Le câble peut être facilement connecté et débranché avec un raccord rapide.
- La fonction d’attente automatique bloque les valeurs moyennes des données à l’écran pour fournir plus de temps pour vérifier ou transcrire les données.
- Les fonctions de diagnostic informent l’utilisateur des erreurs.
- Connexion à interface USB pour le transfert des données vers un PC. Le câble américain est vendu séparément et comprend le logiciel.
- Les unités de mesure sélectionnables permettent à l’opérateur de communiquer les données sans avoir à les convertir en unités de mesure souhaitées.
- Plusieurs capteurs permettent de mesurer simultanément 11 paramètres (pH, pH(mv), ORP, OD, COND, salinité, TDS, densité relative de l’eau de mer, température, turbidité, profondeur de l’eau).
- Le capteur de turbidité U-53 est conforme à la méthode américaine EPA 180.1.
- La précision a été améliorée par rapport aux instruments classiques.
- Le capteur de turbidité remplaçable avec racleur est doté d’une résolution de 0,01 NTU.
- Le capteur de turbidité U-54 est conforme à la norme EN ISO7027. Le modèle U-54 a une résolution de 0,01 NTU.
- Une meilleure stabilité de la sonde d’oxygène dissous a été obtenue grâce à une nouvelle conception à 3 électrodes pour une réponse rapide et un capteur polarographique pour un entretien facile.
- Les électrodes de pH et d’ORP peuvent être remplacées individuellement pour réduire les coûts de remplacement
Spécification
0 à 10 NTU :±0,5, 10 à 1 000 NTU :3 % ou ± 1 NTU, selon la valeur la plus élevée. | |
±1 % F.S. | |
±0,1 pH | |
±5 g/l | |
∼500 mesures | |
LCD, 320 x 240, rétroéclairé (noir et blanc) | |
0 à 14 | |
0 à 100g/l | |
–10°C à +55°C | |
10 000 | |
Appareil portatif multiparamètre de mesure de la qualité de l’eau. | |
−2 000 mV à +2 000 mV | |
0,000 à 0,999 mS/cm : 0,001 1,00 à 9,99 mS/cm :0,0110 à 99,9 mS/m :0,10 0 à 99,9 mS/m :0,10 100 à 0,999 S/m :0,0011 00 à 9,99 S/m :0,01 | |
0,1 PPT | |
Conversion de conductivité | |
0,01°C | |
Sonde de 96 mm |
USB | |
0 à 20 mg/l±0,2 mg/L 20 à 50 mg/L :±0,5 mg/l | |
±3 PPT | |
Oui | |
Alcaline 4 C | |
0 à 100 mS/cm | |
0 à 70 PPT (proportion pour mille) | |
0,01 | |
Analyseur et sonde, racleur de turbidité | |
Turbidité Source de lampe au tungstène et méthode de dispersion à 90°. | |
Turbidité :0 à 1 000 NTU | |
Turbidité :0 à 99,9 NTU :0,01, 10 à 99,9 NTU :0,1, 100 à 1 000 NTU :1,0 | |
0,01 mg/l | |
0,1 % de la pleine échelle | |
Capteur de thermomètre en platine JIS classe B (±0,3+0,005 /t/) | |
Sonde :340 mm, Câble :2 m standard, 10 m, 30 m en option | |
1800 g |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.