Learn More
Thermo Scientific™ Série de centrifugeuses Multifuge X4 Pro
Rapport d’encombrement/capacité élevé avec un écran tactile de série Pro pour un traitement et une programmation plus rapides, idéale pour les applications multi-usages nécessitant davantage de choix de rotor, de vitesses et de capacité de programmation.
sur devis
Spécification
Type de contrôleur | Microprocessor |
---|---|
Gamme de produits | Multifuge |
Affichage | Full Color Touch Screen Interface |
Système d’entraînement | Direct, Brushless Induction Low Profile |
Concept écologique | Less waste, Energy efficient |
Description
L’écran tactile de la série Pro facilite la programmation pour obtenir des résultats plus rapides. Il vous permet également de consulter et d’effectuer le suivi de toutes les analyses, de la durée de vie du rotor et de l’état des centrifugeuses. Avec une capacité maximale de 4 L, dont 196 tubes de sang et 96 tubes coniques de 15 ml, AutoLock pour un échange de rotor rapide
Utilisation et conception simples
- Écran tactile intuitif couleur pour une programmation rapide, une surveillance de l’état de la centrifugeuse et un stockage de 100 programmes maximum
- La conception industrielle moderne prend en charge l’amélioration continue de l’ergonomie de chargement du rotor, de la sécurité de l’utilisateur et des certifications actuelles nécessaires
- Informations de fonctionnement détaillées : affichage des paramètres définis et des valeurs réelles, optimisation des performances des cycles et précision de la température pour mieux protéger les échantillons.
- Vitesse, durée et température se règlent facilement, même en cours de cycle, grâce au clavier très pratique pour la saisie directe.
- La technologie innovante du couvercle verrouillable permet de l’abaisser et de verrouiller la centrifugeuse d’un doigt en toute simplicité, quelle que soit la hauteur de paillasse.
- Le double système de régulation de la température affiche la température de l’air dans la chambre ainsi que la température des échantillons en vue d’une régulation précise de la température des échantillons pendant le cycle.
Système de rotor Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III
- Le système de verrouillage fiable permet d’installer et de remplacer les rotors par simple pression sur un bouton-poussoir
- Il permet de passer rapidement d’une application à l’autre.
- Facilité d’accès à la chambre pour un nettoyage rapide, un environnement de travail plus sain et une plus grande longévité de l’appareil
Système de fermeture étanche des godets Thermo Scientific™ ClickSeal™
- Le système de confinement biologique permet une fermeture étanche d’une simple pression ; plus de bouchons à visser ni de pinces complexes
- Peut s’ouvrir / se fermer d’une seule main gantée
- Certification du CAMR™ à Porton Down, Royaume-Uni
Technologie Thermo Scientific™ SMARTSpin™
- Le système avancé de gestion des rotors optimise l’accélération, la décélération et la détection de balourd pour chaque type de rotor et de nacelle
- Sécurité optimisée et séparations améliorées
Gain de place
- Sa taille compacte permet d’économiser l’espace sur la paillasse ou au sol
- Sa forme incurvée et sa hauteur ergonomique permettent de manipuler les échantillons et de nettoyer l’appareil dans le plus grand confort.
Écoénergétique
- Sa conception vous permet d’économiser jusqu’à 40 % d’énergie sur les protocoles standard comme la séparation des constituants du sang ou le traitement des tubes coniques.
- Le démarrage et l’arrêt du compresseur de centrifugation programmable peuvent économiser du temps et de l’énergie
Spécification
Microprocessor | |
Full Color Touch Screen Interface | |
Less waste, Energy efficient | |
Up to 100 Programs, including multi-step programming via Touch Screen; Including programmabile Pulse options | |
ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001 | |
Cleanroom compatibility Class ISO 7 according to DIN EN ISO 14644-1 |
Multifuge | |
Direct, Brushless Induction Low Profile | |
Choices of 9 Accel/10 Decel Rates | |
Up to 99 hr. 59 min. 59 sec. | |
Benchtop Centrifuge |