Learn More
Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi SMART Reagent Dispenser Accessories
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Description:
Cassette de distribution à tube standard avec option SMART+
Cassette distributrice de longs tubes standard SMART 2 (longueur de la tubulure 200 cm), nouvelle étiquette RFID
Cassette distributrice de pointes pour tubes standard SMART 2, nouvelle étiquette RFID
Cassette distributrice pour tube long standard SMART+ (200 cm)
Cassette distributrice à pointe en plastique pour tube petit volume SMART+
Cassette distributrice à pointe métallique pour tube petit volume SMART+
Volume (métrique):
0,5 à 50 μl
5 à 2500 μl
5 à 2 500 μl
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
Description
Garantissez d’excellents résultats de distribution et performances quotidiennes grâce aux accessoires pour distributeurs de réactifs Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi SMART.
Conçu pour une utilisation avec les distributeurs SMART+ Multidrop Combi Avec “tags” d’identification par radiofréquence (RFID) pour stocker les données de distribution à vie et afficher le temps d’utilisation restant Disponible en versions à tube standard et petit volume Se différencie des cassettes normales par les antennes RFID
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tube Dispensing Cassette |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Description | Cassette distributrice pour tube long standard SMART+ (200 cm) |
| Matériau | Silicone |
| Volume (métrique) | 5 à 2 500 μl |
| À utiliser avec (application) | Distribution automatisée de jusqu’à huit réactifs différents simultanément dans une grande variété de microplaques et de bandes au format de plaque à 96, 384 ou 1 536 puits. Il peut être utilisé dans plusieurs applications, par exemple dans la découverte de médicaments / le criblage à haut débit, les dosages génomiques, protéomiques et cellulaires et l’ELISA. |
| À utiliser avec (équipement) | Instrument Multidrop Combi SMART+ à partir du numéro de série 836-8C0001SM |
| Quantité | 1 de chaque |
| Volume (métrique) mort | < 24 ml |