Learn More
Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi SMART Reagent Dispenser Accessories
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Description:
Cassette de distribution à tube standard avec option SMART+
Cassette distributrice de longs tubes standard SMART 2 (longueur de la tubulure 200 cm), nouvelle étiquette RFID
Cassette distributrice de pointes pour tubes standard SMART 2, nouvelle étiquette RFID
Cassette distributrice pour tube long standard SMART+ (200 cm)
Cassette distributrice à pointe en plastique pour tube petit volume SMART+
Cassette distributrice à pointe métallique pour tube petit volume SMART+
Volume (métrique):
0,5 à 50 μl
5 à 2500 μl
5 à 2 500 μl
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
Description
Garantissez d’excellents résultats de distribution et performances quotidiennes grâce aux accessoires pour distributeurs de réactifs Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi SMART.
Conçu pour une utilisation avec les distributeurs SMART+ Multidrop Combi Avec “tags” d’identification par radiofréquence (RFID) pour stocker les données de distribution à vie et afficher le temps d’utilisation restant Disponible en versions à tube standard et petit volume Se différencie des cassettes normales par les antennes RFID
- Réf. Les références N ° N15133 à N15139 doivent être utilisées avec l’instrument Multidrop Combi avec l’option SMART2 en tenant compte des numéros de série à partir de 836-2846SM
- Réf. Les numéros de série suivants doivent être utilisés avec l’instrument Multidrop Combi équipé de l’option SMART avec les numéros de série allant jusqu’à 836-2845SM : 24073292, 24073001, 24073297, 24073002, 24072675, 24072678 et 24072676
Spécification
Spécification
| Type de produit | Cassette distributrice de tubes |
| Autoclavable | Autoclavable 50 fois à 121°C, 1 bar, 20 min |
| Description | Cassette distributrice de longs tubes standard SMART 2 (longueur de la tubulure 200 cm), nouvelle étiquette RFID |
| Matériau | Embout en polypropylène, Tubulure en silicone |
| Volume (métrique) | 5 à 2500 μl |
| À utiliser avec (équipement) | Instrument Multidrop Combi avec option SMART2 avec les numéros de série à partir de 836-2846SM |
| Quantité | 1 de chaque |
| Volume (métrique) mort | <24 ml |
| Diamètre (métrique) | Tubulure : 1,3 mm ; Embout : 0,5 mm |