Learn More
Thermo Scientific™ Distributeur de réactifs Multidrop™ Combi
Code produit. 15377400 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Description:
Distributeur de réactifs Multidrop™ Combi+
Distributeur de réactifs Multidrop™ Combi SMART+
Multidrop Combi avec 2 option SMART
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15377400
Marque: Thermo Scientific™ 5840320
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le distributeur de réactifs Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi répond aux besoins de votre laboratoire. Facile d’emploi, il présente une souplesse et une performance remarquable.
Le distributeur de réactifs Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi répond aux besoins spécifiques de votre laboratoire. Facile d’emploi, il offre une souplesse et une performance remarquables. Il est conçu pour satisfaire aux diverses exigences des laboratoires pharmaceutiques et biotechnologiques. Il associe les caractéristiques les plus polyvalentes de la distribution de réactifs avec une excellente performance pour la recherche pharmaceutique ou les dosages génomiques.
Le distributeur de réactifs Multidrop Combi gère une vaste sélection de plaques et de volumes et permet une distribution rapide et un fonctionnement à haut débit.
  • Fournit une distribution précise dans une plage comprise entre 0,5 et 2 500 μl, assurant les données d’analyses reproductibles
  • Prend en charge des microplaques de 6 à 1 536 puits et des plaques dont la hauteur peut être comprise entre 5 et 50 mm
  • L’affichage graphique à base d’icônes visuel en facilite l’utilisation et la programmation même sans formation
  • Le volume mort minimal et la fonction de rétrobalayage réduisent le coût des réactifs
  • Le logiciel Thermo Scientific FILLit facile à utiliser offre une plus grande souplesse d’utilisation ainsi qu’une meilleure fonctionnalité
  • La compatibilité totale avec la robotique augmente les cadences
  • Utilise des cassettes distributrices à huit canaux amovibles et autoclavables, compatibles avec l’ensemble de la gamme Multidrop
Multidrop Combi SMART :
  • Procure un système de traçabilité avancé intégré au distributeur Multidrop Combi
  • Améliore la fiabilité et la traçabilité de la durée de vie de la cassette, ce qui optimise l’efficacité de l’utilisateur et permet de créer des rapports
Inclut :
Une cassette distributrice à tube standard et deux cassettes distributrices à petit volume (Multidrop Combi, n° de cat. 24072670, 24073290, 24073295 et Multidrop Combi SMART n° de cat. 24072675, 24073292 et 24073297)
Recommandé dans les cas suivants :
  • Développement des dosages
  • Screening primaire et secondaire
  • Stockage des composés
  • Recherche génomique et protéomique
  • Mise en place de la PCR
  • Mise en place du séquençage
  • Dosages à base de cellules
  • Dosages à base de microbilles
  • Tests ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision Cassette distributrice pour petits tubes : 2 μl, ±10 % (standard) ; 10 μl, ±5 % (standard) ; >10 μl, ±5 % (standard) Cassette distributrice pour tubes standard : 5 μl, ±3 % (standard) ; 20 μl, ±2 % (standard) ; 100 μl, ±1 % (standard) ; 100 μl, ±1 % (standard), Cassette distributrice pour petits tubes : 0,5 μl, CV ≤10 % ; 2 μl, CV≤5 % ; 10 μl, CV≤3 % ; >10 μl, CV≤3 % Cassette distributrice pour tubes standard : 5 μl, CV≤10 % ; 20 μl, CV≤1,5 % ; 100 μl, CV≤1 % ; >100 μl, CV≤1 %
Type de produit Distributeur de réactifs
Description Multidrop Combi avec 2 option SMART
Canaux 8
Volume (métrique) 0,5 à 2500 μl
Incréments Cassette distributrice pour petits tubes : Incréments de 0,5μl 0,5-50μl Cassette distributrice pour tubes standard : Incréments de 5μl 5-2500μl
Interface Port série RS-232, USB
Type de microplaques Plaques de 6 à 1536 puits
Vitesse Plaque 96 puits : 10 μl en 3 s ; 20 μl en 4 s ; 100 μl en 10 s 384Plaque puits : 1 μl en 5 s ; 5 μl en 5 s ; 10 μl en 6 s ; 20 μl en 9 s Plaque 1536 puits : 1μl en 14 s ; 5μl en 26 s
Volume (métrique) mort <1mL volume range 0,5-50μL; <7mL volume range >50 μl
Largeur (impériale) 14 in
Largeur (métrique) 35,5 cm
Hauteur (impériale) 8,6 in
Hauteur (métrique) 22 cm
Profondeur (impériale) 12,9 in
Profondeur (métrique) 33 cm
Poids (impériale) 20,1 lb
Poids (métrique) 9,1 kg
Alimentation électrique 100/240 V, 50/60 Hz
Tension 100 à 240 V
Fréquence 50/60 Hz