Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour Multidrop™ Combi
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Garantissez d’excellents résultats de distribution et performances quotidiennes grâce aux accessoires Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi.
Garantissez d’excellents résultats de distribution et performances quotidiennes grâce aux accessoires Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Cassette distributrice de tubes |
| Autoclavable | 10 heures à 121 ° C , 1 bar , 20 min |
| Description | Embout en plastique de petit tube ; 5 -pack |
| Matériau | Embout en polypropylène, Tubulure en silicone |
| Volume (métrique) | 0,5 à 50 μl |
| À utiliser avec (équipement) | Multidrop Combi, Multidrop Micro |
| Quantité | 5 paquets |
| Volume (métrique) mort | < 1 ml |
| Diamètre (métrique) | Embout : 0.22 mm ; tubulure : 0.4 mm |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.