Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour Multidrop™ Combi
Code produit. 11590745 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type de produit:
Cassette distributrice de tubes
Ensemble de support de tube
Filtre de réactif de tube
Récipient d’amorçage
Quantité:
1 de chaque
5 paquets
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Description:
Boîte de 5 cassettes distributrices à embout métallique pour tube petit volume
Cassette distributrice à embout plastique pour tube petit volume
Cassette distributrice à petit volume et cônes métalliques
Cassette distributrice à pointe en plastique (tube petit volume) ; pour volumes de 0.5 à 50 µl
Cassette distributrice à pointe métallique longue pour tubes (longueur de tubulure 200 cm)
Embout en plastique de petit tube ; 5 -pack
Petite cassette à tube long, boîte de 5
Version haute
Code produit. 11590745
Marque: Thermo Scientific™ 2805980
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Garantissez d’excellents résultats de distribution et performances quotidiennes grâce aux accessoires Combi.
Garantissez d’excellents résultats de distribution et performances quotidiennes grâce aux accessoires Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi.
Garantissez d’excellents résultats de distribution et performances quotidiennes grâce aux accessoires Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Ensemble de support de tube
Quantité 1 de chaque
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.