Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour distributeurs de réactifs Multidrop™ Combi, 384 et DW
Garantissez d’excellents résultats de distribution et performances quotidiennes grâce aux accessoires pour distributeurs de réactifs Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi, 384 et DW.
Marque: Thermo Scientific™ 24072670
666.42 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22005" pour bénéficier de cette offre.
Description
Garantissez d’excellents résultats de distribution et performances quotidiennes grâce aux accessoires pour distributeurs de réactifs Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi, 384 et DW.
Informations de commande :
- Les numéros de catalogue 24070297 et 24070290 incluent les peignes.
Spécification
Cassette distributrice de tubes | |
Cassette de distribution de tube standard ; pour des volumes de 5 à 2500 µl | |
5 à 2500 μl | |
< 7 ml |
50 fois à 121°C, 1 bar, 20 min | |
Embout en polypropylène, Tubulure en silicone | |
Multidrop Combi, Multidrop 384 et Multidrop DW | |
Embout : 0.5 mm ; tubulure : 1.3 mm |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.