Learn More
IKA™ MultiDrive Control
Que les échantillons soient durs, mous ou fibreux, le broyeur IKA MultiDrive peut effectuer une large gamme de tâches impliquant un broyage grossier ou fin, grâce à la variété de récipients disponibles.
4467.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 2000 mL |
---|---|
Description | IKA MultiDrive control |
Dimensions (L x l x H) | 300 x 450 x 250 mm |
Type d’affichage | Écran TFT |
Dureté | 5 Mohs |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16278621
|
IKA™
0025002643 |
Prise EU |
4467.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le MultiDrive control mélange, broie et est également équipé d’un récipient de dispersion et d’un tube jetable. Une interface USB est disponible pour faciliter l’activation et la documentation.
- Hautes performances
Une excellente performance d’écrasement est garantie par la combinaison d’une vitesse de rotation réglable, allant de 3000 tr/min à 20 000 tr/min, et d’une puissance débitée de 1000 Watt. - Mode intervalles
L’option de programmation par intervalles s’active en appuyant simplement sur un bouton. Le mode intervalles est un atout lors du broyage grossier d’échantillons durs ou pour un mélange très complet. - Refroidissement intégré
Un système de refroidissement est intégré au bol de broyage, ce qui permet une meilleure dissipation thermique indirecte. Ainsi, le liquide de refroidissement et l’échantillon restent séparés. - Écran TFT
Un écran TFT transparent garantit un fonctionnement convivial. - Mesure de la température
Le MultiDrive control peut mesurer la température et reconnaître les récipients à l’aide de la RFID. Une limite de température peut être définie pour les matériaux thermosensibles ou pour les réactions planifiées spécifiques afin de les protéger contre la surchauffe. - Fonction de pesée
La fonction de pesée est également intégrée au flux de travail convivial de l’IKA MultiDrive control. La pesée est effectuée avant le broyage à l’aide du même bol de mélange, de sorte qu’aucun transfert de contenu n’est nécessaire. - Plusieurs récipients (optionnels)
Le MultiDrive fournit le récipient approprié pour chaque tâche de broyage. Les récipients ne sont pas inclus dans la livraison.
Spécification
2000 mL | |
300 x 450 x 250 mm | |
5 Mohs | |
IP31 | |
PTFE | |
3000 à 20 000 tr/min | |
1000 W |
IKA MultiDrive control | |
Écran TFT | |
50/60 Hz | |
Acier inoxydable | |
Numérique | |
220/240 V, 100/120 V | |
8,5 kg |