Learn More
IKA™ MultiDrive Basic
Que les échantillons soient durs, mous ou fibreux, le broyeur IKA MultiDrive peut effectuer une large gamme de tâches impliquant un broyage grossier ou fin, grâce à la variété de récipients disponibles.
3795.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 2000 mL |
---|---|
Description | Broyeur MultiDrive Basic IKA |
Dimensions (L x l x H) | 300 x 450 x 250 mm |
Dureté | 5 Mohs |
Hertz | 50/60 Hz |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
16248621
![]() |
IKA™
0025002638 |
Prise EU |
3795.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Le MultiDrive basic vous permet de mélanger ou de broyer. Une interface USB est disponible pour faciliter l’activation et la documentation. En combinaison avec la chambre de broyage MI 250, le MultiDrive basic succède au broyeur M 20.
- Hautes performances
Une excellente performance d’écrasement est garantie par la combinaison d’une vitesse de rotation réglable, allant de 3000 tr/min à 20 000 tr/min, et d’une puissance débitée de 1000 Watt. - Mode intervalles
L’option de programmation par intervalles s’active en appuyant simplement sur un bouton. Le mode intervalles est un atout lors du broyage grossier d’échantillons durs ou pour un mélange très complet. - Refroidissement intégré
Un système de refroidissement est intégré au bol de broyage, ce qui permet une meilleure dissipation thermique indirecte. Ainsi, le liquide de refroidissement et l’échantillon restent séparés. - Plusieurs récipients (optionnels)
Le MultiDrive fournit le récipient approprié pour chaque tâche de broyage.
Les récipients ne sont pas inclus dans la livraison.
Spécification
2000 mL | |
300 x 450 x 250 mm | |
50/60 Hz | |
Acier inoxydable | |
3000 à 20 000 tr/min | |
1000 W |
Broyeur MultiDrive Basic IKA | |
5 Mohs | |
IP31 | |
PTFE | |
220/240 V, 100/120 V | |
8,5 kg |