Learn More
Ratiolab™ Système de stockage ultra Multibox™
Click to view available options
Couleur:
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Maintient les pointes dans des matrices en plastique
- Récupération pratique et sûre des pointes, même avec les pipeteurs 8 et 12 canaux
- Pour enlever la pointe, le couvercle à charnière antipoussière peut être ouvert complètement ou partiellement à l'aide du mécanisme coulissant
- Pour pointes de pipettes jusqu'à 1000 μl
- Vendu séparément
- 75 par boîte
Spécification
Spécification
| Bouchon inclus | Oui |
| Array | 6 x 10 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Rouge |
| À utiliser avec (application) | Stockage et stérilisation |
| À utiliser avec (équipement) | Pointes de pipettes jusqu’à 1 000 μl |
| Quantité | 1/boîte |