Learn More
Fisherbrand™ Portoir pour tubes à essai multiple
The Multi Tube Rack is the most flexible tube rack designed for use with a multitude of tube diameters and heights. It holds virtually any brand tube 10 to 30 mm of varying heights.
41.70€ - 60.35€
Spécification
Type de produit | Portoir pour tubes à essai |
---|---|
Array | 1 x 6, 2 x 10 |
Autoclavable | Autoclavable |
Capacité | Tubes (5 to 50 mL) |
Matériau | Polypropylène |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17181902
![]() |
Fisherbrand™
120817 |
Bleu/naturel |
60.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17191902
![]() |
Fisherbrand™
120818 |
Violet / naturel |
41.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Interchangeable tube rack inserts hold multiple tube sizes firmly in place to assist technicians constantly alternating between sample vessels
- Tube rack inserts rotate and pivot to an angle position to facilitate more comfortable pipetting and allow better visibility
- Unique teardrop well design that enables better retention of tubes
- Alphanumeric grid for quick sample identification and retrieval
- Ergonomic handles for ease of transporting the rack
- Autoclavable
Spécification
Portoir pour tubes à essai | |
Autoclavable | |
Polypropylène | |
Rectangle | |
Non | |
Tubes | |
30.9 cm | |
10.7 cm | |
7.7 cm | |
13 mm, 17 mm et 30 mm |
1 x 6, 2 x 10 | |
Tubes (5 to 50 mL) | |
6 et 20 | |
None | |
Non stérile | |
30,9 x 10,7 x 7,7 cm | |
12.2 in. | |
4,2 in | |
3 in. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Portoir pour tubes à essai multiple