Learn More
Velp Scientifica™ MULTI-HS 6/15 Agitateur chauffant numérique
Code produit. p-200006943 Tous les produits Velp Produits
Click to view available options
Nbre de positions:
6
15
Charge max. d’échantillons:
15 x 250 ml
6 x 400 ml
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16675442
Marque: Velp Scientifica™ F20500530
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateur magnétique numérique disponible en 6 et 15 positions. Le MULTI-HS possède des caractéristiques exclusives comme le temporisateur, le blocage de sécurité, le moteur brushless à même de garantir des performances et une sécurité maximales.
  • Agitation et chauffage simultanés de 6/15 positions.
  • Température homogène jusqu’à 120°C pour toutes les positions.
  • Le moteur sans balai VELP assure la longévité et garantit une vitesse constante dans toutes les positions.
  • La technologie SpeedServo™ permet de maintenir une vitesse constante lorsque la viscosité change.
  • Le couvercle CerAlToTM assure un nettoyage facile et une résistance maximale.
  • Avertissements de sécurité de plaque chauffante lorsque la température de la plaque est supérieure à 50°C.
  • La fonction de verrouillage empêche les changements involontaires.
  • Conçu pour une durée de vie prolongée.
  • Garantie de 3 ans, après l’enregistrement du produit.
  • Convient aux tâches continues.
  • Interface numérique facile à utiliser avec des icônes.
  • Le minuteur intégré permet la programmation d’opérations non supervisées.
  • Un signal acoustique vous informe lorsque le compte à rebours est terminé.
  • Inversion automatique programmable de la direction d’agitation.
Spécification
Matériau de la plaque supérieure CerAlTop : Alliage d’aluminium revêtu d’une couche de céramique
Tension 230 V
Fonctions de sécurité Oui
Matériau du corps Plastique, métal
Alimentation électrique Oui
Type de contrôleur Numérique
Longueur (impériale) 21.7 in.
Hauteur (métrique) 6.6 cm
max. (métrique) 50° à 120°C
Température (impériale) 122°F to 248°F
Hauteur (impériale) 2.6 in.
Fréquence 50/60 Hz
Largeur (métrique) 23.9 cm
Longueur (métrique) 55.1 cm
Largeur (impériale) 9.4 in.
Type 230 V
Forme Rectangle
Charge max. d’échantillons 6 x 400 ml
Type de bouchon UE / UK
Nbre de positions 6
Taille max. du récipient 0.4 L
Plage d’agitation 100 à 1 000 tr/min
Garantie 3 ans
Dimensions (L x l x H) 550 x 240 x 65 mm
Affichage Numérique