Learn More
Solution étalon de contrôle multi-éléments QC-7, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
216.08€ - 486.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Multi-Element QC-7 Check Standard Solution |
---|---|
Note relative au nom | Standard Solution |
Formule moléculaire | 5% HNO3/tr· F? |
Numéro MDL | MFCD00210654 |
Numéro UN | UN3264 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11323518
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039145.AE |
100 mL |
216.08€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
11430221
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039145.AP |
500 mL | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Multi-Element QC-7 Check Standard Solution | |
5% HNO3/tr· F? | |
UN3264 | |
Specpure™ |
Standard Solution | |
MFCD00210654 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
H290-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante