Learn More
Solution étalon de vérification multi-éléments QC-21, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
435.17€ - 1005.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Multi-Element QC-21 Check Standard Solution |
---|---|
Concentration | Matrix: 5% HNO3/tr. F-/tr. tartaric acid |
Numéro MDL | MFCD00803610 |
Numéro UN | UN3264 |
Qualité | Specpure™ |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11364038
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041328.AE |
100 mL |
435.17€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11490381
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041328.AP |
500 mL |
1005.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Multi-Element QC-21 Check Standard Solution is used as a certified reference material or quality control check standard for inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES). It is also used in inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS), and flame or furnace atomic absorption spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Multi-Element QC-21 Check Standard Solution | |
MFCD00803610 | |
Specpure™ | |
Liquide |
Matrix: 5% HNO3/tr. F-/tr. tartaric acid | |
UN3264 | |
Miscible with water |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
H290-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only