Learn More
Solution étalon de cations pour chromatographie ionique multi-éléments, matrice H2O, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 ml
250 ml
500 ml
Conditionnement:
100mL
250mL
500mL
Description
Solution étalon de cations pour chromatographie ionique multi-éléments contenant 4 composants ;10 mg/kg de lithium (Li+), sodium (Na+), potassium (K+), calcium (Ca2+) pour la chromatographie d’échange d’ions de la matrice H2O
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Four Components Solution |
| Conditionnement | Flacon |
| Noms d’analytes ou de composants | Lithium, Sodium, Potassium, Calcium |
| Forme physique | Liquide |
| Concentration | 10mg/Kg of each component |
| Type | Multi-component Cationic Standard Solution |
| Élément | Li, Na, K, Ca |
| Solvent or Matrix | Water |
| Quantité | 250 ml |