Learn More
Sampling Systems™ Multi-échantillonneur 2
Conservez un flacon de prélèvement d’échantillons fermé jusqu’à ce que l’opérateur utilise la chaîne de contrôle pour retirer les bouchons. Le multi-échantillonneur 2 Sampling Systems™ est la solution idéale pour prélever des échantillons liquides à différents niveaux.
Marque:  Sampling Systems™ 5045A-1000
Code produit. 15829341
  • 645.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Le cadre de l’échantillonneur, les chaînes de commande, les bouchons et les manilles à bouchon sont en acier inoxydable
  • Le flacon d’échantillon est en polyéthylène haute densité (PEHD)
  • Solution idéale pour prélever des échantillons liquides à différents niveaux
  • Les flacons de prélèvement d’échantillons restent fermés jusqu’à ce que l’opérateur utilise la chaîne de contrôle pour retirer les bouchons
Spécification
Spécification
Louche
Flacons pour échantillonnage en PEHD 3
Échantillonnage de matières liquides
Acier inoxydable (316L)
3 x 250 ml
1000 mm