Learn More
QIAGEN Multi-Barrier Pouches
For contamination-free collection, storage and transport of DNA samples.
Marque: QIAGEN WB100037
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
For contamination-free collection, storage and transport of DNA samples.
- Sachets multi-barrière pour le transport ou le stockage des mini et micro formats de QIAcard FTA.
- Les couches laminées maintiennent l’intégrité et la sécurité des échantillons en protégeant la carte contre toute exposition à la contamination par des gaz ou des liquides.
- Maintien de la sécurité des échantillons par un sceau d’inviolabilité.
- La surface extérieure du papier convient à l’apposition d’une étiquette ou d’une inscription.
- Pour optimiser l’intégrité des échantillons, les cartes FTA sont stockées dans une pochette multi-barrière avec un paquet de dessiccant.
Spécification
Carte FTA classique | |
Pochette multi-barrière | |
Moyen (11,1 x 16,5 cm) |
Collecte, stockage, traitement et expédition FTA™ et cartes d’élution FTA™ | |
100/paquet |