Learn More
Mullite, poudre blanche, Thermo Scientific Chemicals
58.70€ - 132.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1302-93-8 |
---|---|
Formule moléculaire | Al6O13Si2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 426.05 |
Numéro MDL | MFCD00058866 |
Clé InChI | KZHJGOXRZJKJNY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | Aluminum oxide/silicon oxide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11388107
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022881.22 |
100 g |
58.70€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11378107
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022881.36 |
500 g |
132.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Mullite is present in the form of needles in porcelain, it is used in high-mullite based products is in hot blast stove checker bricks, melting and firing processes, and is used as a refractory material, manufacture of a type of crucible, steel industry, electronic substrates and protective coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1302-93-8 | |
426.05 | |
KZHJGOXRZJKJNY-UHFFFAOYSA-N |
Al6O13Si2 | |
MFCD00058866 | |
Aluminum oxide/silicon oxide |
Spécification
Mullite | |
Blanc | |
Al6O13Si2 | |
Aluminum oxide/silicon oxide | |
KZHJGOXRZJKJNY-UHFFFAOYSA-N | |
Odorless |
1302-93-8 | |
Poudre maillée de -325 | |
MFCD00058866 | |
Insoluble in water. | |
426.05 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-113-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only